Methyl-2-methylnicotinat 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD6522-1G BD6522-25G
BLDPBD6522-1GEA 7 EUR InStock
BLDPBD6522-1G BLDPBD6522-25G
Methyl-2-methylnicotinat 97%
Methyl-2-methylnicotinat
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051961
CAS-Nummer: 65719-09-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge