2,6-Dimethylpyridine-3,5-dicarboxylic acid 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD68423-1G BD68423-25G
BLDPBD68423-1GEA 43 EUR InStock
BLDPBD68423-1G BLDPBD68423-25G
2,6-Dimethylpyridine-3,5-dicarboxylic acid 97%
2,6-Dimethylpyridine-3,5-dicarboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₉NO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023507
CAS-Nummer: 2602-36-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge