2-Ethoxy-benzamidine hydrochloride 96%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD6895-5G BD6895-1G BD6895-250MG
BLDPBD6895-5GEA 25 EUR InStock
BLDPBD6895-5G BLDPBD6895-1G BLDPBD6895-250MG
2-Ethoxy-benzamidine hydrochloride 96%
2-Ethoxy-benzamidine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂N₂O·ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663676
CAS-Nummer: 18637-00-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge