2-Brom-4-tert-butylphenol 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD71877-10G BD71877-5G
BLDPBD71877-10GEA 11 EUR InStock
BLDPBD71877-10G BLDPBD71877-5G
2-Brom-4-tert-butylphenol 98%
2-Brom-4-tert-butylphenol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02682891
CAS-Nummer: 2198-66-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge