2-Chlor-6-methylchinolin 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD73444-1G BD73444-250MG
BLDPBD73444-1GEA 48 EUR InStock
BLDPBD73444-1G BLDPBD73444-250MG
2-Chlor-6-methylchinolin 98%
2-Chloro-6-methylquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₀H₈ClN
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00462389
CAS-Nummer: 4295-11-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge