2'-Chlor-4'-(trifluormethyl)acetanilid 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD7377-25G BD7377-5G
BLDPBD7377-25GEA 102 EUR InStock
BLDPBD7377-25G BLDPBD7377-5G
2'-Chlor-4'-(trifluormethyl)acetanilid 97%
2'-Chlor-4'-(trifluormethyl)acetanilid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₇ClF₃NO
MW: 237.61 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01313231
CAS-Nummer: 247170-19-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge