Ethyl 5-bromo-6-chloro-1H-indole-2-carboxylate 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD750987-5G BD750987-1G
BLDPBD750987-5GEA 958 EUR InStock
BLDPBD750987-5G BLDPBD750987-1G
Ethyl 5-bromo-6-chloro-1H-indole-2-carboxylate 95%
Ethyl 5-bromo-6-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₁H₉BrClNO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD21363140
CAS-Nummer: 1923237-13-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge