6-Chloro-4-ethoxypyridin-3-amine 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD751687-1G BD751687-5G
BLDPBD751687-1GEA 500 EUR InStock
BLDPBD751687-1G BLDPBD751687-5G
6-Chloro-4-ethoxypyridin-3-amine 95%
6-Chloro-4-ethoxypyridin-3-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₉ClN₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28666482
CAS-Nummer: 872282-68-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge