2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD76868-25G BD76868-5G
BLDPBD76868-25GEA 211 EUR InStock
BLDPBD76868-25G BLDPBD76868-5G
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile 98%
2-Methyl-3-nitrobenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₆N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09025714
CAS-Nummer: 71516-35-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge