2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD78444-5G BD78444-1G
BLDPBD78444-5GEA 173 EUR InStock
BLDPBD78444-5G BLDPBD78444-1G
2-(1-Pyrazolyl)pyridine 98%
2-(1-Pyrazolyl)pyridine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₈H₇N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09033534
CAS-Nummer: 25700-11-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge