(2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-Dichloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD7936-250MG BD7936-1G
BLDPBD7936-250MGEA 50 EUR InStock
BLDPBD7936-250MG BLDPBD7936-1G
(2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-Dichloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 97%
(2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-Dichloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂N₄O₄
MW: 321.12 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03411342
CAS-Nummer: 13276-52-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge