2'-Desoxy-2'-fluoruridin 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD8058-250MG BD8058-5G
BLDPBD8058-250MGEA 9 EUR InStock
BLDPBD8058-250MG BLDPBD8058-5G
2'-Desoxy-2'-fluoruridin 98%
2'-Deoxy-2'-fluorouridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₉H₁₁FN₂O₅
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01317293
CAS-Nummer: 784-71-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge