3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD80636-5G BD80636-25G
BLDPBD80636-5GEA 26 EUR InStock
BLDPBD80636-5G BLDPBD80636-25G
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 97%
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00115039
CAS-Nummer: 66521-54-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge