Boc-L-leucine monohydrate 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD8523-100G BD8523-5G BD8523-10G
BLDPBD8523-100GEA 34 EUR InStock
BLDPBD8523-100G BLDPBD8523-5G BLDPBD8523-10G
Boc-L-leucine monohydrate 95%
Boc-L-leucine monohydrate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₁H₂₁NO₄·H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065582
CAS-Nummer: 200936-87-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge