3-Mercaptobenzoesäure 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD87643-25G BD87643-250MG
BLDPBD87643-25GEA 463 EUR InStock
BLDPBD87643-25G BLDPBD87643-250MG
3-Mercaptobenzoesäure 97%
3-Mercaptobenzoic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₇H₆O₂S
MW: 154.1863 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00238636
CAS-Nummer: 4869-59-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..