4-Cyan-4'-hexylbiphenyl 98% (durch GC)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD9041-250MG BD9041-100MG
BLDPBD9041-250MGEA 30 EUR InStock
BLDPBD9041-250MG BLDPBD9041-100MG
4-Cyan-4'-hexylbiphenyl 98% (durch GC)
4-Cyan-4'-hexylbiphenyl
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₉H₂₁N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075144
CAS-Nummer: 41122-70-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge