4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD91452-100MG BD91452-5G
BLDPBD91452-100MGEA 18 EUR InStock
BLDPBD91452-100MG BLDPBD91452-5G
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
4-(4-Morpholinylcarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₇H₂₄BNO₄
MW: 317.19 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05863913
CAS-Nummer: 656239-38-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge