4,4'-Dihydroxydiphenylmethan 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD92170-5G BD92170-25G
BLDPBD92170-5GEA 17 EUR InStock
BLDPBD92170-5G BLDPBD92170-25G
4,4'-Dihydroxydiphenylmethan 98%
4,4'-Dihydroxydiphenylmethan
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₃H₁₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002385
CAS-Nummer: 620-92-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge