4,6-Dimethylindoline-2,3-dione 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD92865-250MG BD92865-1G
BLDPBD92865-250MGEA 65 EUR InStock
BLDPBD92865-250MG BLDPBD92865-1G
4,6-Dimethylindoline-2,3-dione 95%
4,6-Dimethylindoline-2,3-dione
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.18 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03103379
CAS-Nummer: 49820-06-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge