(4-Bromopyridine-2,6-diyl)dimethanol 95%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD95361-100MG BD95361-1G
BLDPBD95361-100MGEA 90 EUR InStock
BLDPBD95361-100MG BLDPBD95361-1G
(4-Bromopyridine-2,6-diyl)dimethanol 95%
(4-Bromopyridine-2,6-diyl)dimethanol
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₈BrNO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09910217
CAS-Nummer: 120491-88-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge