2-Brom-5-methylthiophen 98% stabilisiert
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Stabilization: Stabilisiert mit Kupferspan + NaHCO₃
BD9568-5G BD9568-100G
BLDPBD9568-5GEA 8 EUR InStock
BLDPBD9568-5G BLDPBD9568-100G
2-Brom-5-methylthiophen 98% stabilisiert
2-Bromo-5-methylthiophene
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₅H₅BrS
MW: 177.06 g/mol
Siedepunkt: 178
Melting Pt: 58
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00130103
CAS-Nummer: 765-58-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge