4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD96407-1G BD96407-100G
BLDPBD96407-1GEA 8 EUR InStock
BLDPBD96407-1G BLDPBD96407-100G
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide 97%
4-Chloro-N-methoxy-N-methylbenzamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.63 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684308
CAS-Nummer: 122334-37-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge