4-Ethinylpyridinhydrochlorid 97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD97056-250MG BD97056-10G
BLDPBD97056-250MGEA 10 EUR InStock
BLDPBD97056-250MG BLDPBD97056-10G
4-Ethinylpyridinhydrochlorid 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₆ClN
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03093912
CAS-Nummer: 352530-29-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge