4-Fluor-N-methylbenzolsulfonamid 98%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BD97348-1G BD97348-25G
BLDPBD97348-1GEA 48 EUR InStock
BLDPBD97348-1G BLDPBD97348-25G
4-Fluor-N-methylbenzolsulfonamid 98%
4-Fluor-N-methylbenzolsulfonamid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₇H₈FNO₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01211989
CAS-Nummer: 433-14-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge