2,2'-Biimidazole ≥97,5% (durch HPLC)
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
465820010 465820050
ACRO465820010EA 96 EUR InStock
ACRO465820010 ACRO465820050
2,2'-Biimidazole ≥97,5% (durch HPLC)
2,2'-Biimidazole
Formel: C₆H₆N₄
Melting Pt: >350°C
Dichte: 1,37
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047014
CAS-Nummer: 492-98-8
EINECS: 207-768-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to brown to grey crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC >=97.5%
Titration with HClO4 97.5 to 102.5%
Water =<2%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge