ESD-Reinraumschuhe zum Schnüren, CL 20
Lieferant: ATLAS - the shoe company
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
87500/45 87500/36 87500/37 87500/38 87500/39 87500/40 87500/41 87500/42 87500/43 87500/44 87500/46 87500/47 87500/48
114-8367EA 200 EUR InStock
114-8367 114-8342 114-8359 114-8360 114-8361 114-8362 114-8363 114-8364 114-8365 114-8366 114-8368 114-8369 114-8370
ESD-Reinraumschuhe zum Schnüren, CL 20
Schuhe und Stiefel
Reinraum-Sicherheitsschuhe mit Cleanline Obermaterial, dem atmungsaktiven active-X® Funktionsinnenfutter und dem ganzheitlichen INNOFLEX Laufsohlensystem, das den Läufer in jeder Bewegungsphase unterstützt.
  • Wasserabweisend, antibkteriell, gleichzeitig atmungsaktiv und geruchsminimierend
  • 3D-Dämpfungssystem: Druckentlastende Innensohle, dämpfende Zwischensohle, dynamische Laufsohle aus MPU
  • Clima-stream®-Technologie sorgt für Feuchtigkeitsregulierung und Atmungsaktivität
  • Energieabsorbierende MPU® INNOFLEX Laufsohle reduziert Ermüdung
  • Auswechselbare Innensohle; für orthopädische Einlagen geeignet
  • Ableitwiderstand 1×10⁵ - 3,5×10⁷ Ohm
Ideal für hygienisch-sensitive Innenbereiche.
Farbe: Weiß
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345, S2 SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge