VWR®, Internal Standard Mix, 7 components: 10 ug/ml each of 6Li, Sc, Ge, Y, in, Tb, Bi in 5% HNO₃
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
91178.260EA 426 EUR InStock
91178.260 91178.180
VWR®, Internal Standard Mix, 7 components: 10 ug/ml each of 6Li, Sc, Ge, Y, in, Tb, Bi in 5% HNO₃
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
Zertifizierungen: ISO 17025/17034
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge