VWR®, Combined Six Cation Standard-I, 6 components in H₂O
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
91290.154EA 127 EUR InStock
91290.154 91290.180
VWR®, Combined Six Cation Standard-I, 6 components in H₂O
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
6 components: Lithium (Li+) 50 mg/l, Sodium (Na+) 200 mg/l, Ammonium (NH4+) 400 mg/l, Potassium (K+) 200 mg/l, Calcium (Ca2+) 1000 mg/l, Magnesium (Mg2+) 200 mg/l in H₂O
Zertifizierungen: ISO 17025/17034
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..