VWR®, Combined Seven Anion Standard I , 7 components in H₂O
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
91292.180EA
203
EUR
91292.180
91292.154
VWR®, Combined Seven Anion Standard I , 7 components in H₂O
Standards
Anionische Standards
Anionische Multi-Element-Standards
7 components: Fluorides (F-) 20 mg/l, Chlorides (Cl-) 30 mg/l, Nitrites (NO2-) 100 mg/l, Bromides (Br-) 100 mg/l, Nitrates (NO3-) 100 mg/l, Phosphates (PO43-) 150 mg/l, Sulphates (SO42-) 150 mg/l in H₂O
Zertifizierungen: ISO 17025/17034