Pharmaschaufeln
Lieferant: BOCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
8860 8861 8862 8863
BOCH8860EA 155 EUR InStock
BOCH8860 BOCH8861 BOCH8862 BOCH8863
Pharmaschaufeln
Schaufeln
Diese Schaufel werden aus V4A Stahl hergestellt.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hervorragende Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Hochpoliert
  • Mit nahtlos befestigtem Griff
Ideal zur Probenahme in der Pharmaindustrie.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge