Ethyl 4-chloro-1-methyl-6-nitro-2-oxoquinoline-3-carboxylate ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR71094-250MG OR71094-1G
APOSOR71094-250MGEA 241 EUR InStock
APOSOR71094-250MG APOSOR71094-1G
Ethyl 4-chloro-1-methyl-6-nitro-2-oxoquinoline-3-carboxylate ≥95%
Ethyl 4-chloro-1-methyl-6-nitro-2-oxoquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₁ClN₂O₅
MDL Number: MFCD33395017
CAS-Nummer: 2253790-59-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge