2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR70317-250MG OR70317-1G
APOSOR70317-250MGEA 203 EUR InStock
APOSOR70317-250MG APOSOR70317-1G
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid ≥97%
2-Bromo-4-cyclopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₂
MDL Number: MFCD31715078
CAS-Nummer: 1237073-59-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge