4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR70322-250MG OR70322-1G
APOSOR70322-250MGEA 219 EUR InStock
APOSOR70322-250MG APOSOR70322-1G
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid ≥95%
4-Bromo-2-cyclopropylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₂
MDL Number: MFCD31588710
CAS-Nummer: 1561780-76-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge