3,3,4,4-Tetramethylpyrrolidine-2,5-dione ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR968325-250MG OR968325-1G
APOSOR968325-250MGEA 102 EUR InStock
APOSOR968325-250MG APOSOR968325-1G
3,3,4,4-Tetramethylpyrrolidine-2,5-dione ≥98%
3,3,4,4-Tetramethylpyrrolidine-2,5-dione
Formel: C₈H₁₃NO₂
MDL Number: MFCD00047107
CAS-Nummer: 3566-61-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge