8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR62160-250MG OR62160-1G
APOSOR62160-250MGEA 106 EUR InStock
APOSOR62160-250MG APOSOR62160-1G
8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione ≥95%
8-Hydroxy-4H-isochromene-1,3-dione
Formel: C₉H₆O₄
MDL Number: MFCD24716986
CAS-Nummer: 19723-36-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge