5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR62037-1G OR62037-5G OR62037-10G
APOSOR62037-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR62037-1G APOSOR62037-5G APOSOR62037-10G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine ≥95%
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₇H₆BrN₃
MDL Number: MFCD16112604
CAS-Nummer: 887115-56-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge