7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one ≥95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC55912-250MG PC55912-1G
APOSPC55912-250MGEA 400 EUR InStock
APOSPC55912-250MG APOSPC55912-1G
7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one ≥95%
7-Bromo-4-fluoro-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
Formel: C₉H₅BrFNO
MW: 242.0445 g/mol
MDL Number: MFCD20526591
CAS-Nummer: 956700-15-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge