Reinraumhemd, lange Ärmel
Lieferant: ALSICO HIGHTECH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
1003825-XS 1003825-S 1003825-M 1003825-L 1003825-XL 1003825-XXL 1003825-3XL 1022895-XS 1022895-S 1022895-M 1022895-L 1022895-XL 1022895-XXL 1022895-3XL
ALSO1003825-XSEA 38.5 EUR InStock
ALSO1003825-XS ALSO1003825-S ALSO1003825-M ALSO1003825-L ALSO1003825-XL ALSO1003825-XXL ALSO1003825-3XL ALSO1022895-XS ALSO1022895-S ALSO1022895-M ALSO1022895-L ALSO1022895-XL ALSO1022895-XXL ALSO1022895-3XL
Reinraumhemd, lange Ärmel
Arbeitskleidung
Dieses Shirt besteht aus Alsisandwash® (98% Polyester, 2% Kohlenstoff). Geeignet für die Klassen C und D bzw. Reinräume der ISO-Klassen 7 bis 9. Für höhere Reinraumklassen als Unterwäsche unter einem Overall zu tragen. Auch für saubere Bereiche einsetzbar.
  • Gestrickter Rundhalsausschnitt
  • Lange eingesetzte Ärmel
Diese Reinraumhemden sind entweder mit Strickstoff an Ärmeln und Taille oder mit Strickstoff an den Ärmeln und Nähten an der Taille erhältlich.
Zertifizierungen: IEST-RP-CC003.5.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge