CHOgro® Expression Media
Lieferant: MIRUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MIR6200 MIR6201 MIR6202
MIRUMIR6200EA 0 EUR InStock
MIRUMIR6200 MIRUMIR6201 MIRUMIR6202
CHOgro® Expression Media
Zelltrennmedien
CHOgro® Expression medium is formulated to provide high density cell growth.
  • Chemically defined
  • Hydrolysate-free
  • Grow many suspension CHO cells with minimal adaptation
CHOgro® Expression medium is a chemically defined, hydrolysate-free and animal-origin-free medium manufactured under cGMP conditions in an ISO-compliant facility. CHOgro® is formulated to provide high density cell growth, and many suspension CHO cells (e.g. Freestyle™ CHO-S) can easily and quickly grow in CHOgro® Medium with minimal adaptation.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..