Sodium chloride ≥99%, körnig FCC, nicht iodisiert
Lieferant: SPECTRUM CHEMICAL MFG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S1247-500GM S1247-12KG S1247-45KGBL
SPCMS1247-500GMEA 115 EUR InStock
SPCMS1247-500GM SPCMS1247-12KG SPCMS1247-45KGBL
Sodium chloride ≥99%, körnig FCC, nicht iodisiert
Natriumchlorid
Sodium Chloride, Non-Iodised, Granular, FCC is used as a flavor enhancer and preservative. The FCC grade meets the requirements of the Food Chemical Codex indicates and is suitable for all food, beverage and nutritional supplement applications. Spectrum Chemical offers over 300 Food grade chemical ingredients packaged in laboratory size bottles to production drum quantities and are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities.
Formel: NaCl
Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 801 °C
Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 99% Min.
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..