VirusGEN® AAV Transfection Kits with RevIT™ AAV Enhancer
Lieferant: MIRUS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MIR8000 MIR8006 MIR8007 MIR8008
MIRUMIR8000EA 394 EUR InStock
MIRUMIR8000 MIRUMIR8006 MIRUMIR8007 MIRUMIR8008
VirusGEN® AAV Transfection Kits with RevIT™ AAV Enhancer
Transfektionsreagenzien
This novel enhancer is easily integrated into existing workflows, and it produces 2 to 4X higher titers across a range of serotypes, cellular growth media formulations, and transfection platforms. RevIT™ AAV Enhancer can further drive down upstream manufacturing costs by permitting the use of lower levels of plasmid DNA while maintaining high-quality titers. Continual improvements in both upstream and downstream AAV manufacturing processes will allow the next generation of gene therapies to reach a broader audience.
  • Designed to deliver a higher titer for any serotype, reagent, media, or cell line. 2 to 4X increase in AAV titer. >50% reduction in cost per dose. 2X doses produced per bioreactor run.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..