Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Laboratory Freezers, ZLN-T 200

Lieferant: POL-EKO APARATURA SP.

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

ZLNT200PSMPR ZLNT200PSSMPR
POLEZLNT200PSMPREA 4470 EUR InStock
POLEZLNT200PSMPR POLEZLNT200PSSMPR
Laboratory Freezers, ZLN-T 200
Gefriergeräte Gefriergeräte für das Labor und allgemeine Anwendungen
Laboratory freezers ZLN-T 200 temperature range of −40 to 0 °C and a user-friendly interface. Conduct precise experiments with quality control at −40 °C, and multilingual support. Stay connected with LAN and USB ports, enhance security with door locks and alarms. The Smart Pro edition boasts WiFi communication and LabDesk software.

  • Quality control protocol (at −20 °C)
  • Instruction manual in English and menu in various languages
  • Open door alarm
  • Units have castors as standard
  • LAN port and USB port
  • Access port (Ø 20 mm, on the left side) for an external sensor
More Product Information
Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..