Molekulare Modelle: DNA/RNA
Lieferant: Edvotek
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
763-0004EA 72.3 EUR InStock
763-0004 763-0005
Molekulare Modelle: DNA/RNA
Modelle Molekularbiologie
Mit diesem einfachen und farbigen System können Studenten ein Modell der DNA bauen.
  • Die Teile sind farblich kodiert und stellen die Purin-, Pyrimidin-, Desoxyribose- und Phosphatgruppen
  • Dar, aus denen die DNA-Doppelhelix besteht
  • Zusammen mit dem RNA-Proteinsynthese-Kit für Translations- und Transkriptionsmodelle geeignet
Ideal als Modell für die DNA-Replikation.
Bestellinformation: Enthält Purine und Pyrimidine verschiedener Größe, die korrekte Anzahl an Wasserstoffbrückenbindungen, und die kleineren und größeren Furchen werden gezeigt.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge