Straight Tweezers, 316L Stainless Steel
Lieferant: Sampling Systems
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A596-100 A596-200 A596-300 A596-400
SAMPA596-100EA 29 EUR InStock
SAMPA596-100 SAMPA596-200 SAMPA596-300 SAMPA596-400
Straight Tweezers, 316L Stainless Steel
Pinzetten
Straight tweezers make light work of handling intricate items such as tissues and vials.
  • Made from chemically resistant 316L stainless steel
  • Range of different convenient lengths
This range of 316L stainless steels are designed for use in laboratory, production and industrial environments and make picking up intricate items such as vials and tissues extremely easy.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..