Solides modulares Regaleinheit aus Edelstahl
Lieferant: TEKNOMEK
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SHSH-MSSO15X40 SHSH-MSSO80X40 SHSH-MSSO10X40
TEKMSHSH-MSSO15X40EA 0 EUR InStock
TEKMSHSH-MSSO15X40 TEKMSHSH-MSSO80X40 TEKMSHSH-MSSO10X40
Solides modulares Regaleinheit aus Edelstahl
Möbel Regale
Unsere modularen Edelstahlregale mit massiven Regalböden sind äußerst hygienisch, feuerfest und aus Edelstahl der Güteklasse 304 gefertigt.
  • 600 kg Nutzlast pro Einheit
  • Verstellbare Füße bei statischen Versionen
  • Einheiten über 1500 mm verfügen über 3 Ständer (1 in der Mitte)
Auflagepunkte alle 50 mm machen die Regalpositionen sehr flexibel. Sie können sogar eine Eckeinheit mit Haken (2 pro Regal) bauen, ohne dass Pfosten erforderlich sind.
Jedes Regal wird mit vier Regalen geliefert, aber jede Einheit kann bis zu 12 Regale aufnehmen, sodass Sie ein für Ihre Lagerbedürfnisse geeignetes Regal finden. Weitere Ebenen und Längen verfügbar.
Einzelregalbeladung - unter 1000 mm Breite: 150 kg
Einzelregalbeladung – über 1000 mm Breite: 100 kg
Die modularen Regaleinheiten sind statisch oder mobil erhältlich. Die Fahrrollen sind standardmäßig aus Edelstahl. Die statische Version verfügt über verstellbare Füße für ultimative Balance und Stabilität.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge