Sani-Tech® SPT-60L Pumpenschläuche für Hochpräzise Anwendungen
Lieferant: SAINT GOBAIN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SPT60L-047-2 SPT60L-063-2
GESSSPT60L-047-2EA 4.1 EUR InStock
GESSSPT60L-047-2 GESSSPT60L-063-2
Sani-Tech® SPT-60L Pumpenschläuche für Hochpräzise Anwendungen
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Sani-Tech® SPT-60L ist ein Premium-Schlauch aus platingehärtetem Silikon, der für die anspruchsvollsten Pharmabetriebe entwickelt wurde, bei denen geringe Spallation, lange Pumpenlebensdauer und hohe Genauigkeit erforderlich sind. Sani-Tech® SPT-60L bietet erstklassige Genauigkeit und Präzision, gewährleistet eine gleichbleibende Füllleistung und reduziert das Risiko kostspieliger Über-/Unterfüllungen.
  • Lange Pumpenlebensdauer
  • Geringe Spallation
  • Präzise und gleichmäßige Dosierung
  • Vollständiger Bericht über extrahierbare Stoffe gemäß Protokoll der BioPhorum
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..