Aluminium Support Cups for XRF
Lieferant: SPECAC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
GS26006 GS26008
SPCCGS26006EA 909 EUR InStock
SPCCGS26006 SPCCGS26008
Aluminium Support Cups for XRF
Probenbehälter XRF-Probengefäße
These collapsible cups are designed to support the powder while it is under load within the die.
The aluminium deforms with the sample and results in a strong, supportive backing for the finished pellet. These cups are available in different sizes and starting shapes.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..