Trypanblau, Ultrareine Qualität live cell labeling
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
AATB2452EA 295 EUR InStock
AATB2452
Trypanblau, Ultrareine Qualität live cell labeling
Trypanblau
Trypan blue, a diazo dye is a vital stain that colors dead tissues or cells blue.
  • Vital stain
  • High purity
Formel: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960,82 g/mol
MDL Number: MFCD00003969
CAS-Nummer: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
ADR: 5,II
https://b2b-de-gqp.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/62/43933062.jpg
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge