Gibberellinsäure
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
22278.01 22278.02 22278.03
SERA22278.01EA 0 EUR InStock
SERA22278.01 SERA22278.02 SERA22278.03
Gibberellinsäure
Gibberellic acid
Formel: C₁₉H₂₂O₆
Melting Pt: 234 °C
Dichte: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079329
CAS-Nummer: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge