Polyethylenglycol 600, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
202401-20KG 202401-250G 202401-500G
SIAL202401-20KGEA 816 EUR InStock
SIAL202401-20KG SIAL202401-250G SIAL202401-500G
Polyethylenglycol 600, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 600
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 600 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 17…22 °C
Dichte: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 270
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge